MXRJ100TA
100 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
About This Item
Polecane produkty
Materiały
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Wysokość
1310 mm
51.59 in. (1310,7 mm)
Szerokość
32 in. (812,8 mm)
Głębokość
40.69 in. (1033.5 mm)
masa
550 lb (250 kg)
wyposażenie dodatkowe