Kluczowe dokumenty
MABX7631
Sigma-Aldrich
Klon 1 anty-ludzkiego białka wiążącego kwasy tłuszczowe
clone 1, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... FABP1(2168)
Opis ogólny
Przeciwciało rozpoznaje białko wiążące kwasy tłuszczowe (FABP). FABP jest białkiem cytoplazmatycznym zaangażowanym w metabolizm kwasów tłuszczowych. Pomiar poziomu FABP typu sercowego we krwi może być wykorzystany do pomocy w diagnozowaniu niektórych chorób serca
Specyficzność
FABP
Zastosowanie
Potwierdzone dopasowanie. Przeciwciało wychwytujące MABX7632-1KC; Przeciwciało wykrywające MABX7631-1KC
Ten mysi przeciwciało monoklonalne, nr kat. Nr kat. MABX7631-1KC został zatwierdzony do stosowania w celu wykrywania FABP.
Research Category
Cell Structure
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2