Kluczowe dokumenty
70014-M
Sigma-Aldrich
Zestaw do pakowania T7Select®
Ultimate efficiency in T7Select library construction
Synonim(y):
T7Select® System, T7Select® System wyświetlania fagów
About This Item
Kod UNSPSC:
41106617
NACRES:
NA.54
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Novagen T7Select® Phage Display System to nowatorski system wyświetlania fagów, który wykorzystuje właściwości bakteriofaga T7. System ten jest łatwy w użyciu i ma zdolność do wyświetlania peptydów o wielkości do około 50 aminokwasów przy wysokiej liczbie kopii (415 na faga) oraz peptydów lub białek o wielkości do około 1200 aminokwasów przy niskiej liczbie kopii (0,1-1 na faga) lub średniej liczbie kopii (5-15 na faga). Montaż fagów odbywa się w cytoplazmie E. coli, a dojrzałe fagi są uwalniane przez lizę komórek. W przeciwieństwie do systemów filamentowych, peptydy lub białka wyświetlane na powierzchni T7 nie muszą być zdolne do wydzielania przez błonę komórkową, co jest niezbędnym krokiem w montażu fagów filamentowych.
Ekstrakty pakujące T7Select są zoptymalizowane pod kątem maksymalnej wydajności pakowania wektorów T7Select ligowanych z insertem. Ekstrakty o wysokiej wydajności (> 2 x108 pfu/µg z T7Select Packaging Control DNA) ułatwiają produkcję biblioteki zawierającej co najmniej 5 x107 rekombinantów na mikrogram ramion. Ekstrakty są wykonane ze specjalnie zaprojektowanego faga, który redukuje nierekombinujące tło klonowania do poziomu poniżej 0,1%.
Komponenty
  • 6- T7 Packaging Extracts
  • 1 µg- T7Select Packaging Control DNA
  • 0.2 ml- BL21 glycerol stock
  • 0.2 ml- BLT5403 glycerol stock
  • 0.2 ml- BLT5615 glycerol stock
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7SELECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują MilliporeSigma do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby pobrać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3