Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4503836
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-STAT2 (pTyr690) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IMD44, Anty-ISGF-3, Anty-P113, Anty-PTORCH3, Anty-STAT113
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 97 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr690)
informacje o genach
human ... STAT2(6773)
Opis ogólny
STAT2 (transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 2) jest mapowany na ludzki chromosom 12.
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 2 (STAT2) należy do rodziny STAT. Gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 12q13.3. STAT2 składa się z 24 eksonów i ma masę cząsteczkową 113 kDa. Składa się z domeny N-końcowej (N), domeny coiled-coil (CC), domeny wiążącej DNA (DBD), domeny łącznikowej (L), domeny Src homology 2 (SH2), miejsca fosforylacji tyrozyny (Y) i domeny aktywacji transkrypcji (TAD).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego STAT2 wokół miejsca fosforylacji Tyr690.
Zakres immunogenu: 656-705
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-STAT2 (pTyr690) wytwarzane u królików zostało użyte do western blottingu, barwienia immunofluorescencyjnego i cytometrii przepływowej.
Zastosowano przeciwciało anty-fosfo-STAT2 (pTyr690) wyprodukowane u królika:
  • do western blottingu
  • do barwienia immunofluorescencyjnego
  • do barwienia metodą cytometrii przepływowej
Działania biochem./fizjol.
STAT2 (transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 2) uczestniczy w odporności. Odgrywa główną rolę w szlakach sygnałowych interferonu.
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 2 (STAT2) jest aktywowany przez interferon-1 (IFN-I) i IFN-III. Wspomaga interakcje białko-białko i jest niezbędny do wiązania IRF9. STAT2 jest wymagany do eksportu jądrowego czynnika regulacyjnego STAT2-IFN 9 (IRF9) i czynnika genu stymulowanego IFN 3 (ISGF3). Odgrywa istotną rolę w interakcjach ze STAT1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The unique role of STAT2 in constitutive and IFN-induced transcription and antiviral responses
Blaszczyk K, et al.
Cytokine & Growth Factor Reviews, 29, 71-81 (2016)
Kai-Che Wei et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 8, 268-268 (2018-09-07)
During the epidemic of the dengue virus (DENV) infection in Taiwan in 2014 and 2015, we observed an abnormally high frequency of increased scalp hair shedding in infected individuals that could not be explained by telogen effluvium. In this study
Fei Xing et al.
PloS one, 11(12), e0168696-e0168696 (2016-12-20)
Non-self RNA is recognized by retinoic acid-inducible gene-I (RIG-I)-like receptors (RLRs), inducing type I interferons (IFNs). Type I IFN promotes the expression of IFN-stimulated genes (ISGs), which requires the activation of signal transducer and activator of transcription-1 (STAT1). We previously
Stanleyson V Hato et al.
Oncotarget, 8(33), 54434-54443 (2017-09-15)
Platinum-based chemotherapeutics are amongst the most powerful anti-cancer drugs. Although their exact mechanism of action is not well understood, it is thought to be mediated through covalent DNA binding. We investigated the effect of platinum-based chemotherapeutics on signaling through signal
IL-7Ralpha glutamylation and activation of transcription factor Sall3 promote group 3 ILC development
Liu B, et al.
Nature Communications, 8(1), 231-231 (2017)