Kluczowe dokumenty
CAD4014
Standard point hypodermic needles, 304 stainless steel
gauge 26, L 1 1/2 in., nickel plated hub
About This Item
Kod UNSPSC:
42142523
NACRES:
NB.03
Materiały
304 stainless steel needle
nickel plated hub
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 4014
Długość
1 1/2 in.
grubość
26
Opis ogólny
Igły podskórne są precyzyjnie wykonane i zaprojektowane tak, aby zapewnić ścisłą zgodność ze specyfikacją rządu USA GG-N-196. Końcówki są szlifowane maszynowo w celu uzyskania jednolitej ostrości. Precyzyjne szlifowanie, piaskowanie mikrokulkami i czyszczenie ultradźwiękowe zapewniają brak zadziorów i zanieczyszczeń. Wszystkie kaniule igłowe są wykonane z rurek ze stali nierdzewnej typu 304, które muszą przejść rygorystyczną kontrolę jakości przed akceptacją i użyciem.
Standardowe niklowane piasty Luer są zgodne ze specyfikacją stożka Luer ISO 594. Zapewnia to wymienne dopasowanie z wsuwkami Luer i blokadami Luer. Wyprofilowane wgłębienie piasty ułatwia czyszczenie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)