Merck
C91204
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl ether
98%
Synonim(y):
3,3′-Oxydipropionitrile, 2,2′-Dicyanodiethyl ether, Bis(2-cyanoethyl) ether
About This Item
Wzór liniowy:
O(CH2CH2CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Beilstein:
1746454
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Klucz InChI
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)