Merck
C43609
Sigma-Aldrich
4-Chloro-4′-fluorobutyrophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CO(CH2)3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5255 (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
InChI
1S/C10H10ClFO/c11-7-1-2-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,1-2,7H2
Klucz InChI
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Właściwości fizyczne
Material darkens in storage with no loss in purity
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seth Y Ablordeppey et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7291-7301 (2008-07-04)
The synthesis and exploration of novel butyrophenones have led to the identification of a diazepane analogue of haloperidol, 4-[4-(4-chlorophenyl)-1,4-diazepan-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one (compound 13) with an interesting multireceptor binding profile. Compound 13 was evaluated for its binding affinities at DA subtype receptors, 5HT