Kluczowe dokumenty
153621
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4NHNH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.50
Beilstein:
3628612
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
189 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydrazine
ciąg SMILES
Cl.NNc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
Klucz InChI
PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorowodorek 2-bromofenylohydrazyny został użyty do przygotowania 6-(3-bromofenylohydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropirydo[2,1-b]chinazolino-11-onu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)