Próba
98%
Formularz
crystals
bp
120 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C15H28O/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-15/h1-14H2
Klucz InChI
OSOIQJGOYGSIMF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
PloS one, 8(1), e55780-e55780 (2013-02-02)
Whether olfaction recognizes odorants by their shape, their molecular vibrations, or both remains an open and controversial question. A convenient way to address it is to test for odor character differences between deuterated and undeuterated odorant isotopomers, since these have