BR781722
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
Synonim(y):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781722
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
transparent
typ wiązania
high binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)