BR781620
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, transparent
Synonim(y):
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
flat bottom
polystyrene
384 wells
Polecane produkty
Materiały
colorless wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781620
rozmiar
100 μL
384 wells
pojemność robocza
100 μL
kolor
transparent
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)