Kluczowe dokumenty
M6936
Greiner high and medium binding 384 well plates
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom), high binding surface, non-sterile
Synonim(y):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom)
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 40
producent / nazwa handlowa
Greiner 781097
maksymalna pojemność
131 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
110 μL
typ wiązania
high binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Przydatność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)