Kluczowe dokumenty
BR781968
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, black
Synonim(y):
Folie uszczelniające, PCR, Płyty
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781968
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
black
typ wiązania
cell culture treated
Opis ogólny
Standardowa płytka do hodowli przylegających linii komórkowych. Powierzchnia PS z różnymi grupami chemicznymi, takimi jak grupy karboksylowe i hydroksylowe, które są swobodnie dostępne. Powierzchnia jest hydrofilowa w porównaniu z nieobrobionym PS. Składniki surowicy łatwo wiążą się ze swobodnie dostępnymi grupami chemicznymi, umożliwiając pośrednią adhezję komórek.Wyraźnie rozróżnialne dzięki kodowi kolorystycznemu: pomarańczowe, wytłoczone kodowanie alfanumeryczne dla standardowych płytek 96-dołkowych. Wolne od endotoksyn, DNazy, DNA, RNazy, niecytotoksyczne. PS, sterylne, z pokrywkami.1179 JAKOŚĆ KULTURY KOMÓRKOWEJ: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, pirogenów i niecytotoksyczne.
Cechy i korzyści
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
  • Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
  • Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)