Kluczowe dokumenty
BR781039
BRAND® PC centrifuge tube, rimless
volume 100 mL, round bottom, L × W 41 mm × 115 mm
Synonim(y):
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
polycarbonate
round bottom
transparent tube
opis
RCF up to 20000g
Właściwości
RCF 20,000 × g
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
BRAND 781039
dł. × szerokość
41 mm × 115 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Probówka wirówkowa 1191 PC została zaprojektowana z myślą o niezawodnym działaniu w zastosowaniach związanych z wirowaniem laboratoryjnym. Ta przezroczysta probówka z wytłoczonymi podziałkami co około 1 mm zapewnia dobrą widoczność zawartości i ma lekko żółte zabarwienie. Została zaprojektowana tak, aby wytrzymać względne siły odśrodkowe (RCF) do 5000. Konstrukcja bez obręczy zwiększa łatwość użytkowania, umożliwiając wydajną obsługę i przechowywanie.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)