Kluczowe dokumenty
BR701358
BRAND® mat cover for deep well plate
volume 0.5 mL
Synonim(y):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
BRAND 701358
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
Maty te zmniejszają maksymalną objętość studzienek, ale minimalizują parowanie. Mogą być używane w połączeniu z samoprzylepnymi foliami uszczelniającymi w celu dodatkowej ochrony i hermetyzacji.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)