BMSBSH5002EUK
myBlock ll digital dual chamber dry bath without blocks
AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH5002-E-UK
Parametry
5-105 °C temp. range
pojemność
, holds 2 blocks
Opis ogólny
Seria myBlock firmy Benchmark to linia produktów "nowej generacji", która wprowadza kilka głównych zalet w porównaniu z tradycyjnymi suchymi łaźniami. Są to pierwsze cyfrowe łaźnie suche z zaawansowanym sterowaniem mikroprocesorowym, pracą czasową lub ciągłą i zdejmowaną pokrywą na zawiasach. Ponadto, opcjonalna zewnętrzna sonda temperatury może być umieszczona bezpośrednio wewnątrz próbówki, zapewniając kontrolę i monitorowanie rzeczywistej temperatury próbki w czasie rzeczywistym.
- Cyfrowa kontrola temperatury (ustaw i odejdź)
- Pokrywa na zawiasach (poprawia jednorodność i oszczędza energię)
- Zewnętrzna (opcjonalna) sonda temperatury (mierzy rzeczywistą temperaturę próbki)
- Dostępny z uniwersalnymi blokami Quick-Flip (obsługuje wszystkie popularne rozmiary probówek, paski PCR i płytki PCR)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)