Kluczowe dokumenty
BMSH6002EUK
Sigma-Aldrich
Incu-Mixer MP2 Heated 2 Plate Vortexer 115-240 V
AC/DC input 115 V / 240 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.77
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H6002-E-UK
Parametry
100 rpm speed (1200 rpm)
szer. × śr. × wys.
11 in. × 10.6 in. × 5.5 in.
rozmiar
, no of position=4
Opis ogólny
Nowa seria Incu-Mixer MP została zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnej metody worteksowania i inkubacji mikropłytek. Jednoczesne ogrzewanie zarówno dolnej powierzchni, jak i pokrywy zapewnia równomierną temperaturę całej próbki. Dodatkowo podgrzewana pokrywa minimalizuje parowanie i zapobiega kondensacji.
Kompaktowa orbita o średnicy 2 mm zapewnia dokładne mieszanie w mikropłytkach bez rozpryskiwania. Prędkość, czas i temperatura są wyświetlane w czasie rzeczywistym na dużym ekranie LCD, podczas gdy wewnętrzny system walidacji stale monitoruje wszystkie parametry pod kątem dokładności.
Zaprojektowana z myślą o elastyczności zastosowań, seria Incu-Mixer jest dostępna w wersjach dwu- i czteropłytkowych, z których obie mogą przyjmować wszystkie standardowe płytki o wysokości do 40 mm. Niezależne sterowanie czasem, temperaturą i prędkością pozwala mikserowi działać jako 3 urządzenia w jednym; inkubator wielopłytkowy, worteksator lub kombinacja tych dwóch. Seria Incu-Mixer MP jest idealna do szerokiej gamy zastosowań biologii molekularnej, w tym reakcji immunochemicznych, analizy enzymów i białek oraz analizy mikromacierzy.
  • Zoptymalizowany do inkubowanego mieszania w mikropłytkach
  • Podgrzewana pokrywa zapobiega kondensacji
  • Niezależna kontrola czasu, temperatury i prędkości
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)