BAH379430000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
straight (fully coated)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
straight (fully coated)
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37943-0000
Długość
11.4 cm (4½ in.) , long
Opis ogólny
These forceps are fully coated with brown PTFE® FEP and comply with FDA regulations concerning direct food contact.
Cechy i korzyści
- Wide tips are perfect for lifting cover glasses
- Available in two styles, bent or straight tip
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)