Kluczowe dokumenty
BAH379400000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
curved, sharp point PTFE-coated stainless steel forceps, L 3.875 in. (98 mm) , tip coating
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
curved, sharp point PTFE-coated stainless steel forceps
opakowanie
pkg of 2 ea (48/case)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37940-0000
Długość
3.875 in. (98 mm) , tip coating
Opis ogólny
Wyjątkowo cienkie końcówki tych kleszczyków są pokryte brązową powłoką Fluo-Kem® PTFE® FEP.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z przepisami FDA dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z żywnością.
  • Ząbkowane, zakrzywione końcówki
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)