BAH379420000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
Bent, L 102 mm , fully coated
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
FEP forceps (FEP Coated Steel)
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37942-0000
Długość
10.2 cm (4 in.) , long
102 mm , fully coated
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kleszcze te są w pełni pokryte brązowym PTFE® FEP i są zgodne z przepisami FDA dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Cechy i korzyści
- Szerokie końcówki są idealne do podnoszenia okularów
- Dostępne w dwóch wersjach, z wygiętą lub prostą końcówką
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)