Kluczowe dokumenty
BAH379350000
SP Bel-Art® FEP Coated Steel Forceps
straight PTFE-coated stainless steel forceps, L 98 mm , tip coating 38mm
Synonim(y):
kleszcze ze stali nierdzewnej
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
straight PTFE-coated stainless steel forceps
opakowanie
pkg of 2 ea (48/Case)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37935-0000
Długość
98 mm , tip coating 38mm
Opis ogólny
Brązowa powłoka PTFE FEP na tych kleszczykach ze stali nierdzewnej nie porysuje ani nie uszkodzi delikatnych powierzchni, a jej właściwości zapobiegające przywieraniu zapobiegają gromadzeniu się materiału.
Cechy i korzyści
  • Powłoka zgodna z przepisami FDA dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z żywnością
  • Wszystkie kleszcze mają długość 9,8 cm (31/2") i są zakończone ząbkowanymi końcówkami.
  • Wybierz długość powłoki idealną do danego zastosowania
  • PTFE jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Chemours Company FC LLC i jest używany na licencji Bel-Art Products, Inc.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)