BAH369221010
SP Bel-Art® Sterileware™ Scoop Sampling System
Snap-on lid contains sample in scoop, nominal capacity 60 mL (2 oz), pack of 10 ea (double wrapped)
Synonim(y):
miarka kolekcji
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 10 ea (double wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36922-1010
wys. × dł. × szer.
1.125 in. (29 mm) × 8.0625 in. (205 mm) × 1.625 in. (41 mm)
bowl H × L × W
1.125 in. (29 mm) × 3.0625 in. (78 mm) × 1.625 in. (41 mm)
dł. rączki
12.7 cm (5 in.)
pojemność nominalna
60 mL (2 oz)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zatrzaskowa pokrywa umożliwia wykorzystanie miarki jako pojemnika do transportu; zatrzask można zagiąć pod spodem, aby uzyskać szczelniejsze zamknięcie.
- Dane dotyczące pobierania próbek można oznaczyć na pokrywie ołówkiem woskowym, wstępnie oznaczoną etykietą lub taśmą do etykietowania, aby ułatwić śledzenie.
- Szufelki pozostają w pozycji pionowej po umieszczeniu na płaskiej powierzchni; mogą być używane jako łodzie wagowe
- Długi uchwyt zwiększa odległość między dłonią a próbką, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia.
- Polistyren klasy FDA bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
- Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma do SAL 10-6
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia partii
Te czerpaki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)