BAF379020010
SP Bel-Art® Economy Pipette Pump III
capacity 10 mL, green
Synonim(y):
Pompka do pipet, urządzenie pipetujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
green
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37902-0010
dł. całkowita
6 in. (171 mm)
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te lekkie urządzenia do pipetowania zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej i precyzyjnej obsłudze jedną ręką i oferują dokładność w przystępnej cenie. Ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort, użyteczność i precyzję dozowania, pomagając jednocześnie zmniejszyć ryzyko nadwyrężenia dłoni i nadgarstka lub obrażeń spowodowanych powtarzającymi się i niewygodnymi ruchami pipetowania. Patent USA 7,093,507; Patent europejski E1477227A2
Cechy i korzyści
- Umożliwia utrzymanie ramienia w bardziej naturalnej, obniżonej pozycji, w przeciwieństwie do innych pipetorów, które wymagają uniesienia ramienia i łokcia przy wielu czynnościach pipetowania.
- Optymalnie umiejscowione pokrętło na kciuk umożliwia swobodny chwyt i łatwe obracanie w celu precyzyjnego zasysania lub dozowania z dokładnością do pojedynczych kropli; może być używane do przedmuchiwania pipety
- Samostabilizujący się kołnierz wewnątrz silikonowego uchwytu utrzymuje pipety szklane lub plastikowe
- Kompaktowa konstrukcja zwiększa długość pipety o zaledwie 15,2 cm (6"), co pozwala na używanie jej w wyciągach i komorach rękawicowych w kontrolowanym środowisku
- Dostępne w trzech oznaczonych kolorami pojemnościach pipet
- Odporność na kwasy, zasady i większość rozpuszczalników; możliwość demontażu w celu czyszczenia
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAF379020010-1EA | 4065269239581 |