BAF378633000
SP 8949 System licznika kolonii z mini podświetleniem LED i lupą
Includes Hand-Held Colony Counter (F37862-0002), Mini LED Light Box (F37864-3000) and Mini Magnifier (F37865-0000)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NC.56
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37863-3000
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kompletny, skuteczny i dokładny sposób zliczania kolonii bakterii lub innych mikroorganizmów wyhodowanych na płytce agarowej. Zapewnia sprzęt do odpowiedniego oświetlenia, powiększenia i śledzenia kolonii. Zawiera ręczny licznik kolonii (F37862-0002), mini lampkę LED (F37864-3000) i mini lupę (F37865-0000).
Cechy i korzyści
- Ręczny licznik kolonii zaznacza, zlicza i emituje sygnał dźwiękowy i wizualny za każdym razem, gdy zostanie zarejestrowane zliczenie.
- Mini LED Light Box ułatwia oglądanie przezroczystych i półprzezroczystych obiektów
- Mini lupa oferuje 1,75-krotne powiększenie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)