Kluczowe dokumenty
BAF378643000
SP 8949 Mini LED Light Box
viewing area W X L 5" x 4" (12.5 cm x 10 cm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37864-3000
width × H × L
5.875 in. (150 mm) × 0.5 in. (14 mm) × 6.25 in. (158 mm)
Opis ogólny
Poprawia widoczność przezroczystych i półprzezroczystych obiektów, takich jak płytki 96-dołkowe, szkiełka mikroskopowe, szalki Petriego, żele do elektroforezy i folie.
Cechy i korzyści
  • Źródło LED z chłodną katodą utrzymuje obszar podglądu w niskiej temperaturze, aby zapobiec uszkodzeniu próbki podczas analizy; żywotność 10 000 godzin
  • Obszar podglądu: 12,5 x 10,0 cm (5 x 4")
  • Siatka zliczająca (jedna w zestawie) umożliwia segmentowe zliczanie obszarów próbki
  • Paski samoprzylepne zapewniają półtrwałe mocowanie siatki do kasety świetlnej
  • Wymaga sześciu baterii AAA (brak w zestawie)
  • Zawiera winylowe etui do przechowywania
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)