Kluczowe dokumenty
HS120000
Licznik kolonii eCount z długopisem, biało-niebieski
Synonim(y):
elektroniczny licznik kolonii, licznik kolonii drobnoustrojów, ręczny licznik kolonii
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120000
Opis ogólny
Szybki i dokładny licznik kolonii eCount łączy w sobie wielofunkcyjny licznik elektroniczny z pisakiem Sharpie do znakowania, aby zapobiec pominięciu lub podwójnemu liczeniu kolonii.
- Lekki, ergonomiczny korpus jest wyważony dla łatwej manipulacji
- Wybór pomiędzy sygnałem dźwiękowym lub błyskiem diody LED w celu potwierdzenia zliczenia
- Przechowywanie do 32 oddzielnych zliczeń i wyświetlanie sumy wszystkich zliczeń
- Weryfikacja liczenia w górę/w dół
- Szybka i łatwa zmiana między różnymi kolorami znaczników w celu sprawdzenia różnych liczebności kolonii w tym samym widoku
- Blokada licznika, aby umożliwić korzystanie z markera bez rejestrowania większej liczby zliczeń
- Patent USA nr D564385 i zarejestrowany wzór przemysłowy EP nr 705751-0001
Inne uwagi
Pakiet zawiera:
- Licznik kolonii eCount
- Czarny pisak Sharpie do dobrze widocznych oznaczeń na plastiku i szkle
- Bateria guzikowa o długiej żywotności
- Adapter do liczenia ręcznego zlicza bez znakowania
- Stojak z obciążnikiem do wygodnego użytkowania na stole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)