BMSE7500EUK
Benchmark QuadCount Automated Cell Counter
AC/DC input 230 V, UK plug
Synonim(y):
cell counter, hemocytometer
About This Item
Kod UNSPSC:
41104000
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E7500-E-UK
Opis ogólny
Accuris QuadCount udoskonala prostą technikę mikroskopii jasnego pola, wykorzystując źródło światła LED, precyzyjną optykę i detektor CMOS o wysokiej rozdzielczości. Precyzyjnie dostrojony, zmotoryzowany stolik pozycjonujący XYZ zapewnia bardzo precyzyjne ogniskowanie i możliwość przechwytywania wielu obrazów. Dzięki szybkości zliczania wynoszącej nawet 20 sekund na próbkę, Accuris QuadCount zapewnia wiele korzyści w porównaniu ze żmudną i czasochłonną ręczną metodą hemocytometrii. Zaawansowane oprogramowanie eliminuje ludzką stronniczość w oznaczeniach martwy/żywy, redukuje błędy zliczania, oszczędza czas i poprawia wydajność.
Zastosowanie
Automatyczne liczenie komórek
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)