About This Item
Wzór liniowy:
BrC10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
mp
78-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6,12H
Klucz InChI
FQJZPYXGPYJJIH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chaoren Shen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(54), 13369-13378 (2017-06-27)
The palladium-catalyzed chemoselective carbonylation of bromoaryl triflates is reported. The selective C-Br bond versus C-OTf (OTf=triflate) bond functionalization can be remarkably tuned by the combination of the ligand [4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (Xantphos) vs. 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene (DPPF)] and the solvent (toluene vs. DMSO). The