Merck
ALD00626
Sigma-Aldrich
6-(2-(Quinolin-2-yl)propan-2-yl)pyridin-2-ol
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O
Masa cząsteczkowa:
264.32
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
181-185 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Ligand ten został opracowany przez laboratorium Yu w celu umożliwienia katalizowanego Pd odwodornienia alifatycznych kwasów karboksylowych poprzez typowo trudną aktywację wiązania β-metylenowego C-H. Metoda ta jest chemoselektywna w stosunku do kwasów karboksylowych nawet w obecności innych enolizowalnych grup funkcyjnych, a także może skutecznie wykorzystywać tlen cząsteczkowy jako końcowy utleniacz do transformacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)