Kluczowe dokumenty
ALD00586
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4FNO3S
Masa cząsteczkowa:
177.15
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Zastosowanie
Sulfurofluororynian pirydyno-3-ylu może być stosowany w katalizowanej Pd reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyuara. Funkcjonalność fluorosiarczanu została wykazana przez Sharplessa i współpracowników jako posiadająca odmienną reaktywność w porównaniu z innymi grupami funkcyjnymi stosowanymi w reakcjach Suzuki-Miyuara, takimi jak bromki, chlorki i triflaty. Ta nieodłączna właściwość zapewnia duży potencjał dla selektywnych sprzężeń Suzuki-Miyuara dla chemoselektywnych sekwencji reakcji.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)