Merck
930083
Sigma-Aldrich
2-(Pyrimidin-5-yl)phenol
≥95%
Synonim(y):
Pomocniczy Maiti-Bag-Dutta
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
173 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
2-(pirymidyn-5-ylo)fenol jest tymczasową grupą kierującą (TDG), która pomaga jako współkatalizator w katalizowanej metalem funkcjonalizacji C-H. Często w funkcjonalizacji C-H stosuje się związek pomocniczy do kontrolowania selektywności miejsca. Tradycyjnie są one kowalencyjnie związane z interesującym związkiem i muszą być następnie usunięte po funkcjonalizacji, jak typowa grupa ochronna. Aby uprościć proces funkcjonalizacji C-H, 2-fluoro-6-(pirymidyn-5-ylo)anilina jest jedną z serii tymczasowych grup kierujących opracowanych przez laboratorium Deb Maiti, które promują selektywność miejsca bez włączania dodatkowych etapów syntetycznych.
2-(pirymidyn-5-ylo)fenol jest skutecznym TDG do meta-kierowanej funkcjonalizacji C-H podstawników z różnymi grupami funkcyjnymi odbierającymi elektrony, z wysoką selektywnością.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sukdev Bag et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(28), 12453-12466 (2020-06-05)
Controlling remote selectivity and delivering novel functionalities at distal positions in arenes are an important endeavor in contemporary organic synthesis. In this vein, template engineering and mechanistic understanding of new functionalization strategies are essential for enhancing the scope of such