Merck
930067
Sigma-Aldrich
2-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N2O
Masa cząsteczkowa:
185.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.06
Formularz
powder or chunks
Poziom jakości
mp
119-120 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
n1cncc(c1)c2c(cccc2)C=O
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-3-1-2-4-11(9)10-5-12-8-13-6-10/h1-8H
Klucz InChI
JPSJBEALHNYNBL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(pirymidyn-5-ylo)benzaldehyd jest tymczasową grupą kierującą (TDG), która pomaga jako współkatalizator w katalizowanej metalem funkcjonalizacji C-H. Często w funkcjonalizacji C-H stosuje się związek pomocniczy do kontrolowania selektywności miejsca. Tradycyjnie są one kowalencyjnie związane z interesującym związkiem i muszą być następnie usunięte po funkcjonalizacji, jak typowa grupa ochronna. Aby uprościć proces funkcjonalizacji C-H, 2-fluoro-6-(pirymidyn-5-ylo)anilina jest jedną z serii tymczasowych grup kierujących opracowanych przez laboratorium Deb Maiti, które promują selektywność miejsca bez włączania dodatkowych etapów syntetycznych.
2-(pirymidyn-5-ylo)benzaldehyd jest skutecznym TDG do meta ukierunkowanej funkcjonalizacji C-H docelowych związków podstawionych aminą, z wysoką selektywnością.
Inne uwagi
Imina jako podstawowe podejście do funkcjonalizacji meta-C-H
https://www.nature.com/articles/s41570-021-00311-3">Przejściowe ligandy kierujące do selektywnej aktywacji C-H katalizowanej metalami
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transient directing ligands for selective metal-catalysed C?H activation
Nupur, et al.
Nature Reviews Chemistry, 5, 646?659-646?659 (2021)