Merck
ALD00160
Sigma-Aldrich
2-Thiophenesulfonyl fluoride
95%
Synonim(y):
2-Thiophenesulfonyl fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3FO2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n/D 1.509
gęstość
1.437 at 25 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=CS1)(F)=O
InChI
1S/C4H3FO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Klucz InChI
NYJIUCJXMLNPHU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
223.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
106.11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)