Merck
ALD00554
Sigma-Aldrich
5-phenyl-1,2,3-triazine
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
flakes
mp
141-146 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1(C2=CC=CC=C2)=CN=NN=C1
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-12-11-7-9/h1-7H
Klucz InChI
KJZQIXWSZPPOHO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
5-Phenyl-1,2,3-triazine is a phenyl triazine derivative. 5-phenyl-1,2,3-triazine exhibits electronic and nonlinear optical properties. 5-Phenyl-1,2,3-triazine can be prepared from 4-bromopyrazole. It undergoes Diels-Alder reaction with ketene acetal.
Zastosowanie
The following 1,2,3-triazine was reported by Boger and coworkers to undergo an Inverse Electron Demand Diels-Alder with electron rich dienophiles to afford nitrogen-containing heterocycles, more specifically pyrimidines and novel-substituted pyridines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigation of torsional barriers and nonlinear optical (NLO) properties of phenyltriazines.
Alyar H, et al.
Journal of Molecular Structure, 834, 516-520 (2007)
Erin D Anderson et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(31), 12285-12292 (2011-07-09)
A systematic study of the inverse electron demand Diels-Alder reactions of 1,2,3-triazines is disclosed, including an examination of the impact of a C5 substituent. Such substituents were found to exhibit a remarkable impact on the cycloaddition reactivity of the 1,2,3-triazine
Produkty
Reakcje Dielsa-Aldera z odwrotnym zapotrzebowaniem na elektrony umożliwiają całkowitą syntezę produktów naturalnych z heteroaromatycznymi układami pierścieniowymi.
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.