Merck
ALD00466
Sigma-Aldrich
sodium (2,4-dichlorophenyl)methanesulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5Cl2NaO2S
Masa cząsteczkowa:
247.07
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
ciąg SMILES
O=S(CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1)O[Na]
InChI
1S/C7H6Cl2O2S.Na/c8-6-2-1-5(4-12(10)11)7(9)3-6;/h1-3H,4H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
QZBRLPYMALKZDY-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium (2,4-dichlorophenyl)methanesulfinate is an alkyl baran diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Zastosowanie
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informacje prawne
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)