Merck
809101
Sigma-Aldrich
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NaO2S
Masa cząsteczkowa:
192.21
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
grupa funkcyjna
sulfinic acid
ciąg SMILES
CC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10O2S.Na/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-11(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HXROXTYHYDVLDL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate is an alkyl baran diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Zastosowanie
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informacje prawne
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)