Merck
ALD00434
Sigma-Aldrich
Sodium cyclohexanesulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NaO2S
Masa cząsteczkowa:
170.21
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
ciąg SMILES
O=S(O[Na])C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VKOSCBDFLPBMCB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Poniższy sulfinian Barana jest częścią zestawu odczynników dywersyfikujących, które są idealne do późnego etapu funkcjonalizacji heterocykli zawierających azot. Regioselektywność można skutecznie regulować poprzez modyfikację pH i dobór rozpuszczalnika.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)