Merck
647055
Sigma-Aldrich
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
Synonim(y):
1-(N,N-Dimethylamino)-4,4-diethoxybutane, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4-Dimethylaminobutanal diethyl acetal, N,N-Dimethyl-4-aminobutanal diethyl acetal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H23NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
157.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
69.9 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)