Merck
ALD00108
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(methylthio)-1,2,4,5-tetrazine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
3,6-Bis(methylthio)-s-tetrazine, NSC 674352, s-Tetrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
mp
82-87 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSC1=NN=C(SC)N=N1
InChI
1S/C4H6N4S2/c1-9-3-5-7-4(10-2)8-6-3/h1-2H3
Klucz InChI
ROUDTSAXQIBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,6-Bis(methylthio)-1,2,4,5-tetrazine can be used as a versatile building block in the inverse elecron demand hetero Diels-Alder reactions. The Boger Research Group has reported this powerful approach in the synthesis of alkaloids.
It can also used to synthesize:
  • Substituted indoles and indolines derivatives by sequential [4+2] cycloaddition reactions.
  • 3-(Methylthio)-6-(4-morpholinyl)-1,2,4,5-tetrazine by aromatic nucleophilic substitution reaction.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3, 6-Diphenyl-1, 2, 4, 5-tetrazine
Boger DL, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 65(26), 9120-9124 (2001)
Triphenylamine/tetrazine based ?-conjugated systems as molecular donors for organic solar cells
Quinton C, et al.
New. J. Chem., 39(12), 9700-9713 (2015)
Total synthesis of Amaryllidaceae alkaloids utilizing sequential intramolecular heterocyclic azadiene Diels- Alder reactions of an unsymmetrical 1, 2, 4, 5-tetrazine
Boger DL and Wolkenberg SE
The Journal of Organic Chemistry, 65(26), 9120-9124 (2000)
Produkty
Reakcje Dielsa-Aldera z odwrotnym zapotrzebowaniem na elektrony umożliwiają całkowitą syntezę produktów naturalnych z heteroaromatycznymi układami pierścieniowymi.
The inverse electron demand Diels-Alder reactions of electron-deficient heterocycles are significant cycloaddition reactions for the total synthesis of natural products containing highly substituted and functionalized heteroaromatic ring systems.