Kluczowe dokumenty
ALD00056
2-Naphthalenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
83-88 °C
ciąg SMILES
O=S(C1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Klucz InChI
LGWYRYDAHZTSKX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We współpracy z K. Barrym Sharplessem i współpracownikami oferujemy szereg odczynników fluorku sulfonylu, które ulegają reakcji "Click II".
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.