Kluczowe dokumenty
AEM2A0544
Xion AEM-Pention-72-5CL
thickness 5 μm, L × W 10 cm × 10 cm
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dł. × szerokość
10 cm × 10 cm
grubość
5 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AEM2A0544-1EA | 4065266041330 |