Key Documents
PEM3A3022
Xion PEM-Aquivion®-720
thickness 30 μm, L × W 5 cm × 5 cm
About This Item
Polecane produkty
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dł. × szerokość
5 cm × 5 cm
grubość
30 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
FC(CC)(OC(F)(C(F)(S(O)(O)=O)F)F)CC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)