Kluczowe dokumenty
AEM2B5022
Xion AEM-Pention-72-15CL
thickness 50 μm, L × W 5 cm × 5 cm
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dł. × szerokość
5 cm × 5 cm
grubość
50 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AEM2B5022-1EA | 4065266041590 |