Próba
97%
Formularz
powder
mp
118-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc2-c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C13H9NO/c14-11-7-3-6-9-8-4-1-2-5-10(8)13(15)12(9)11/h1-7H,14H2
Klucz InChI
KSEPMOMKAQKOSM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 199, 465-471 (2017-11-21)
To sense biologically important entities with different size and dimensions, a fluorenone based fluorescent receptor was designed and synthesized. Probe 1 displayed a distinct fluorescence enhancement emission at 565nm for pyrophosphate and 530nm for alanine in polar solvent. The fluorescence