Merck
124060
Sigma-Aldrich
2-Bromofluorene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
tw
185 °C/135 mmHg (lit.)
mp
112-114 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9Br/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
Klucz InChI
FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromofluorene is a nonintrusive end-capping reagent to control molecular weights and to generate well-defined oligomers.
Zastosowanie
2-Bromofluorene was used in the synthesis of end-capping reagent 2-bromo-9,9-di-nhexylfluorene. It has been used in the preparation of poly(di-n-hexylfluorene)s end capped with 2-bromofluorene, 2-bromo-9,9-di-n-hexylfluorene and 9-bromoanthracene through Ni(0) mediated polymerization. It was also used in the synthesis of 2-bromo-9,9-dihexylfluorene.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polyfluorene derivatives: effective conjugation lengths from well-defined oligomers.
Klaerner G and Miller RD.
Macromolecules, 31(6), 2007-2009 (1998)
Well-defined [3, 3'] bicarbazolyl-based electroactive compounds for optoelectronics.
Vaitkeviciene V, et al.
Synthetic Metals, 158(8), 383-390 (2008)
Tetrahedron Letters, 48, 89-89 (2007)
Tetrahedron Letters, 47, 7085-7085 (2006)
Excimer and Aggregate Formations in Poly (fluorene) s.
Lee JI, et al.
ETRI Journal, 24(6), 409-414 (2002)