Kluczowe dokumenty
938424
TissueFab® Discrete GelMA
90-110 bloom, 50% degree of substitution
About This Item
Wzór liniowy:
(C32H48N9O11)n
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Poziom jakości
opis
Application: 3D bioprinting, tissue engineering
Formularz
powder or chunks ( or fibers)
kolor
white to light brown
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Żelatyna metakryloilowa, znana również jako metakrylan żelatyny lub GelMA, jest biomateriałem żelatynowym funkcjonalizowanym metakrylanem. Grupy aminowe żelatyny są chemicznie modyfikowane grupami metakrylanowymi, które w połączeniu ze światłem i fotoinicjatorem mogą być fotopolimeryzowane w celu utworzenia hydrożelu z trójwymiarową siecią, która ściśle naśladuje natywną macierz pozakomórkową (ECM). GelMA jest często stosowany jako rusztowanie do hodowli komórek i regeneracji tkanek, ponieważ zapewnia środowisko wspierające przyczepianie, proliferację i różnicowanie komórek. Jego właściwości, takie jak wytrzymałość mechaniczna, szybkość degradacji i zachowanie żelowania, można regulować poprzez modyfikację stopnia metakrylacji i gęstości sieciowania.
Wiele obecnie dostępnych GelMA charakteryzuje się wysokim stopniem zmienności i niespójności. Aby temu zaradzić, opracowano TissueFab(R) Discrete GelMA, aby osiągnąć określony stopień metakrylacji przy niskiej zmienności między partiami.
Wiele obecnie dostępnych GelMA charakteryzuje się wysokim stopniem zmienności i niespójności. Aby temu zaradzić, opracowano TissueFab(R) Discrete GelMA, aby osiągnąć określony stopień metakrylacji przy niskiej zmienności między partiami.
Zastosowanie
- Inżynieria tkankowa - w tym tkanka kostna, tkanka chrzęstna, tkanka naskórka i tkanka serca
- Medycyna regeneracyjna - w tym wstrzykiwane konstrukty tkankowe i morfogeneza komórek śródbłonka
- Dostarczanie leków i komórek - w postaci mikrosfer i hydrożeli
- Powłoki powierzchniowe - urządzeń medycznych i implantów w celu poprawy biokompatybilności i uwalniania ładunków terapeutycznych
Cechy i korzyści
- Określony stopień metakrylacji - wąski pik metakrylacji pozwala na lepszą powtarzalność, niską zmienność między partiami, co zapewnia lepszą spójność właściwości żelu i zachowania komórek.
- Biokompatybilność - GelMA zawiera sekwencje RGD, występujące w kolagenie i innych naturalnych białkach ECM, które promują adhezję komórek, proliferację, różnicowanie i dojrzewanie różnych typów komórek.
- Biodegradowalność - GelMA zawiera degradowalne miejsca metaloproteinazy macierzy (MMP), które mogą być rozpoznawane i enzymatycznie degradowane przez komórki. Pozwala to zamkniętym komórkom na degradację i przebudowę macierzy GelMA oraz ponowne zasiedlenie ich własnymi komórkami i tkankami, co jest głównym celem inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.
- Możliwość dostrajania - TissueFab(R) Discrete GelMA są dostępne w różnych stopniach podstawienia, które ostatecznie wpływają na sztywność hydrożelu i właściwości mechaniczne i mogą być stosowane do odtwarzania i akomodacji różnych tkanek natywnych.
- Bioprintability - TissueFab(R) Discrete GelMAs są szeroko stosowane w dziedzinie biodruku 3D ze względu na ich unikalne właściwości żelowania i zdolność do drukowania poprzez wytłaczanie i inne metody tworzenia skomplikowanych, otoczonych komórkami struktur 3D o wysokiej żywotności komórek.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)