Merck
937762
Sigma-Aldrich
Linear polyethyleneimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 5000, PEI average Mn 20000
Synonim(y):
PEG-PEI, PEG-b-PEI, Poli(glikol etylenowy)-blok-polietylenoimina
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C2H4O)n(C2H5N)mOH
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.21
Formularz
powder or solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 5000
PEI average Mn 20000
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ze względu na niski profil immunogenności, polimerowe wektory niewirusowe okazały się obiecujące w leczeniu wielu poważnych chorób genetycznych i nabytych poprzez terapię genową. Poli(etylenoimina) jest jednym z najczęściej stosowanych polimerów kationowych do dostarczania genów. Kopolimery PEI i hydrofilowego poli(glikolu etylenowego) zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić ukrytą osłonę wokół kompleksów polimer/DNA, zmniejszając niespecyficzne interakcje, hamując aktywację układu siateczkowo-śródbłonkowego i wydłużając okres półtrwania kompleksów we krwi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)