Kluczowe dokumenty
936618
(S,R,S)-AHPC-CO-PEG4-C2-amine HCl
≥95%
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-1-amino-17-(tert-butylo)-15-okso-3,6,9,12-tetraoksa-16-azaoktadekan-18-oilo)-4-hydroksy-N-(4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)pirolidyno-2-karboksyamidu chlorowodorek, (2S,4R)-1-[(2S)-2-(1-amino-3,6,9,12-tetraoksapentadekan-15-amido)-3,3-dimetylobutanoilo]-4-hydroksy-N-{[4-(4-metylo-1,3-tiazol-5-ylo)fenylo]metylo}chlorowodorek pirolidyno-2-karboksyamidu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
crystals (or crystals with chunks)
kolor
White to Light Yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C([C@@H](NC(CCOCCOCCOCCOCCN)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1.Cl
InChI
1S/C33H51N5O8S.ClH/c1-23-29(47-22-36-23)25-7-5-24(6-8-25)20-35-31(41)27-19-26(39)21-38(27)32(42)30(33(2,3)4)37-28(40)9-11-43-13-15-45-17-18-46-16-14-44-12-10-34;/h5-8,22,26-27,30,39H,9-21,34H2,1-4H3,(H,35,41)(H,37,40);1H/t26-,27+,30-;/m1./s1
Klucz InChI
XKGVWUPEGSRRJY-ABLBDAGXSA-N
Zastosowanie
Technology Spotlight:
Budowle degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Budowle degraderów białek
Inne uwagi
Destrukcja białek wiążących DNA przez programowalny oligonukleotyd PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: Nowe podejście do degradacji białek
Ukierunkowana degradacja białek: od biologii chemicznej do odkrywania leków
Wpływ długości łącznika na aktywność PROTAC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)