Merck
936421
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Ala-OH
≥95%
Synonim(y):
N-[(9H-Fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]-L-walilo-L-alanina, L-alanina, N-[N-[(9H-fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]-L-walilo]-, L-alanina, N-[(9H-fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]-L-walilo-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26N2O5
Masa cząsteczkowa:
410.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C(OC(N[C@H](C(N[C@H](C(O)=O)C)=O)C(C)C)=O)C1C=2C(C=3C1=CC=CC3)=CC=CC2
InChI
1S/C26H32N4O6/c1-15(2)22(23(31)29-21(24(32)33)12-7-13-28-25(27)34)30-26(35)36-14-20-18-10-5-3-8-16(18)17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,15,20-22H,7,12-14H2,1-2H3,(H,29,31)(H,30,35)(H,32,33)(H3,27,28,34)/t21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
KQZMZNLKVKGMJS-XOBRGWDASA-N
Zastosowanie
Fmoc-Val-Ala-OH jest lizosomalnie rozszczepialnym łącznikiem stosowanym w konstrukcji koniugatów przeciwciało-lek (ADC & Bioconjugation).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)