Merck
936448
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Gly-Gly-OH
≥95%
Synonim(y):
N-[(9H-Fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]glicyloglicyna, Glicyna, N-[N-[N-[(9H-fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]glicylo]glicylo]-, Glicyna, N-[(9H-fluoren-9-ylometoksy)karbonylo]glicyloglicylo-, Kwas 2-[2-[2-([(9H-Fluoren-9-ylo)metoksy]karbonylo]amino)acetamido]acetamido]octowy, Kwas 2-[[2-[[2-(9H-Fluoren-9-ylometoksykarbonyloamino)acetylo]amino]acetylo]amino]octowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCC1C=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC31)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O
InChI
InChI= 1S/C21H21N3O6/c25-18(23-11-20(27)28)9-22-19(26)10-24-21(29)30-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,22,26)(H,23,25)(H,24,29)(H,27,28)
Zastosowanie
Fmoc-Gly-Gly-OH jest lizosomalnie rozszczepialnym łącznikiem stosowanym w konstrukcji koniugatów przeciwciało-lek (ADC & Bioconjugation).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)